Drukuj
(±)-1-Heksen-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALH12854-10GEA 282 PLN
SIALH12854-10G
(±)-1-Heksen-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Heksen-3-ol
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 134…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –72 °C
Gęstość: 0,884 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004581
Numer CAS: 4798-44-1
Numer WE (dawny EINECS): 225-355-0
Jednostka: 1987
ADR: 3,III