Drukuj
(±)-1-Okten-3-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A12079.30EA 2840 PLN
A12079.30 A12079.09 A12079.18
(±)-1-Okten-3-ol ≥98%
(±)-1-Okten-3-ol
Formuła: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Temp. Wrzenia: 173…175 °C
Temp. topnienia: –49 °C
Gęstość: 0,833
Temp. Zapłonu: 61 °C (141 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004589
Numer CAS: 3391-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-226-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/98/2343698.jpg