Drukuj
Kwas octowy ≥80%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20119.368EA 357 PLN
20119.368
Kwas octowy ≥80%, TECHNICAL
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2790
ADR: 8,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 78 - 82 %
Density (20/4) 1.068 - 1.070