Drukuj
IPASEPT® 70, sterile
Dostawca: VWR Chemicals
94006.1016EA 1070 PLN
94006.1016
IPASEPT® 70, sterile
Środki czystości Detergenty i środki myjące
Alkohol izopropylowy Ph. Eur. 70% V/V z oczyszczoną wodą Ph. Eur. 30% V/V, filtrowany 0,2 µm
  • Sterilisation by gamma-irradiation
  • Sterility Assurance Level 10-6Napełniane zgodnie z zasadami GMP w czystych pomieszczeniach ISO klasy 7
  • Certyfikat analityczny dostępny jest dla każdej serii
  • Mały strumień do precyzyjnych zastosowań lub duży do pokrycia większych obszarów
Do czyszczenia powierzchni poprzez spryskiwanie z lub bez użycia ścierek. Również do mycia rąk w rękawicach przed wejściem do pomieszczeń cleanroom.
Odkryj łatwy sposób na znalezienie produktu chemicznego
Wyszukuj chemikalia według metody (HPLC, GC, analizy śladowej metali, XRF itp.), marki (VWRc, Merck itp.) lub według kategorii produktu (normy, chromatografia itp.)
Wypróbuj i znajdź