Drukuj
VWR®, cyfrowy termometr do lodówek i zamrażarek
Dostawca: VWR
VWR®
620-1913EA 173 PLN
620-1913
VWR®, cyfrowy termometr do lodówek i zamrażarek
Termometry Termometry cyfrowe
Digital thermometer for refrigerators and freezers.
  • High and low alarm setting
  • Waterproof fridge sensor
  • °C/°F exchange
Calibration points: 0 and 50 °C
Certyfikaty: This thermometer comes with a Traceable certificate.
Dodatkowe informacje: Supplied with sensor holder, battery and VELCRO® magic tape.