Drukuj
Wodorotlenek potasu 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
31950.296EA 251 PLN
31950.296
Wodorotlenek potasu 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56,11 g/mol
Gęstość: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l