Drukuj
Wodorotlenek potasu 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
7131.1000EA 0 PLN
7131.2500_T 7131.1000DP 7131.1000
Wodorotlenek potasu 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56,11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (mol/l) 0.4975 - 0.5025
A light red color can occur in time due to product characteristics