Drukuj
Kwas azotowy(V) 69%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
101686EEA 0 PLN
101686E
Kwas azotowy(V) 69%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Kwas azotowy(V)
Formuła: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Temp. Wrzenia: 120,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Klasyfikacja Merck : 13,06608
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 68.5 - 69.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.00005 %
PO4 (Phosphate) Max. 0.00005 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.00005 %
As + Sb (as As) Max. 0.000001 %
Al (Aluminium) Max. 0.000005 %
Au (Gold) Max. 0.00001 %
B (Boron) Max. 0.000005 %
Ba (Barium) Max. 0.000005 %
Be (Beryllium) Max. 0.000002 %
Bi (Bismuth) Max. 0.00001 %
Ca (Calcium) Max. 0.000010 %
Cd (Cadmium) Max. 0.000002 %
Co (Cobalt) Max. 0.000001 %
Cr (Chromium) Max. 0.000002 %
Cu (Copper) Max. 0.000002 %
Fe (Iron) Max. 0.00002 %
Ga (Gallium) Max. 0.000002 %
Ge (Germanium) Max. 0.00001 %
In (Indium) Max. 0.000002 %
K (Potassium) Max. 0.00001 %
Li (Lithium) Max. 0.000002 %
Mg (Magnesium) Max. 0.000010 %
Mn (Manganese) Max. 0.000001 %
Mo (Molybdenum) Max. 0.000002 %
Na (Sodium) Max. 0.00003 %
Ni (Nickel) Max. 0.000002 %
Pb (Lead) Max. 0.000005 %
Pt (Platinum) Max. 0.00002 %
Sr (Strontium) Max. 0.000002 %
Ti (Titanium) Max. 0.00001 %
Tl (Thallium) Max. 0.000005 %
V (Vanadium) Max. 0.000005 %
Zn (Zinc) Max. 0.00001 %
Zr (Zirconium) Max. 0.00001 %
Residue on ignition Max. 0.0005 %