Drukuj
Ammonium sulphide 20% roztwór wodny, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
21354.298EA 1040 PLN
21354.298
Ammonium sulphide 20% roztwór wodny, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Ammonium sulphide
Formuła: H₈N₂S
MW: 68,14 g/mol
Numer MDL: MFCD00010892
Numer CAS: 12135-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 235-223-4
Jednostka: 2683
ADR: 8 (3, 6.1),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (as (NH4)2S from sulphide) 17.0 - 23.0 %
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
CO3 (Carbonate) Max. 100 ppm