Drukuj
chlorek żelaza (III) 27% roztwór wodny, TECHNICAL
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ferric Chloride
24205.363EA 1350 PLN
24205.363 24205.294
chlorek żelaza (III) 27% roztwór wodny, TECHNICAL
chlorek żelaza (III)
Formuła: FeCl₃
MW: 162,21 g/mol
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011005
Numer CAS: 7705-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4
Jednostka: 2582
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 27 - 29 %