Drukuj
chlorek żelaza (III) 27,5% roztwór wodny, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ferric Chloride
24207.291EA 601 PLN
24207.291
chlorek żelaza (III) 27,5% roztwór wodny, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
chlorek żelaza (III)
Formuła: FeCl₃
MW: 162,21 g/mol
Numer MDL: MFCD00011005
Numer CAS: 7705-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4
Jednostka: 2582
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 27.5 - 29.0 %
Acidity Max. 0.08 meq/g
Density (20/4) 1.260 - 1.280
Free chlorine Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 30 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.05 %
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 30 ppm
Zn (Zinc) Max. 20 ppm