Drukuj
chlorek żelaza (III) 41% roztwór wodny, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
24212.367EA 1590 PLN
24212.367 24212.298 24212.447
chlorek żelaza (III) 41% roztwór wodny, TECHNICAL
chlorek żelaza (III)
Formuła: FeCl₃
MW: 162,21 g/mol
Numer MDL: MFCD00011005
Numer CAS: 7705-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4
Jednostka: 2582
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 38 - 42 %