Drukuj
Wodorotlenek potasu koncentrat do rozcieńczania do 0.1 N roztwór wodny, Acculute™ standard volumetric solution
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
88604.LQEA 202 PLN
88604.LQ 88604.LS
Wodorotlenek potasu koncentrat do rozcieńczania do 0.1 N roztwór wodny, Acculute™ standard volumetric solution
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56,11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,II