Drukuj
Chlorek guanidynium ≥98.5%, Technical Grade low ash residue after ignition
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Chlorowodorek guanidynyChlorek guanidyny
E424-500GEA 365 PLN
E424-500G E424-5KG E424-25KG
Chlorek guanidynium ≥98.5%, Technical Grade low ash residue after ignition
Chlorek guanidynium
Denaturant that does not contain anti-caking agent.
Formuła: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Temp. topnienia: 185 °C
Gęstość: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013026
Numer CAS: 50-01-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-002-3
Klasyfikacja Merck : 13,04578
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Ammonium Chloride <0.5%
Ash <0.4%
Moisture (KF) <0.3%
Purity >98.5%