Drukuj
Acetonitryl z 0,1% (v/v) Kwas trifluoroctowy, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
4.80448.2500EA 1380 PLN
4.80448.2500 4.80448.9030 4.80448.9185
Acetonitryl z 0,1% (v/v) Kwas trifluoroctowy, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Acetonitryl z 0,1% (v/v) Kwas trifluoroctowy
Gęstość: 0,786 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: 2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer WE (dawny EINECS): 200-929-3
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (trifluoroacetic acid) 0.095 - 0.105 % (v/v)