Drukuj
octan sodu trihydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Synonim: Acetic acid, sodium salt, trihydratePlasmafusin
A16230.0CEA 2230 PLN
A16230.0C A16230.36 A16230.0E
octan sodu trihydrat ≥99%
octan sodu trihydrat
Formuła: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…123 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 62…64 °C
Gęstość: 1,45
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071557
Numer CAS: 6131-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
Klasyfikacja Merck : 13,08642
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg