Drukuj
octan magnezu tetrahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
12225.A1EA 1090 PLN
12225.A1 12225.30
octan magnezu tetrahydrat ≥98%
octan magnezu tetrahydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Temp. topnienia: 80 °C
Gęstość: 1,454
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149214
Numer CAS: 16674-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-554-9
Klasyfikacja Merck : 13,05676