EDTA sól disodowa dihydrat 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
20302.180EA
231
PLN
20302.180
20302.293
20302.260
20302.464
20302.236
EDTA sól disodowa dihydrat 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
EDTA sól disodowa dihydrat
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O MW: 372,24 g/mol Temp. topnienia: 255 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150037 Numer CAS: 6381-92-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3 Klasyfikacja Merck : 13,03543 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 101.0 % |
pH (25°C; 5 %) | 4.0 - 5.5 |
Identification (IR) | Passes test |
Identification B | Passes test Ph.Eur. |
Identification (Na) | Passes test |
Solution S | Passes test Ph.Eur. |
Appearance of solution S | Passes test Ph.Eur. |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Loss on drying (150°C) | 9 - 10 % |
Nitrilotriacetic acid | Max. 0.05 % |
Cl (Chloride) | Max. 40 ppm |
CN (Cyanide) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |