Drukuj
wodorofosforan dipotasu trihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
103494GEA 389 PLN
103494G 103495H
wodorofosforan dipotasu trihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
wodorofosforan dipotasu trihydrat
Formuła: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228,22 g/mol
Temp. Wrzenia: < 340 °C (1013 hPa)
Gęstość: 2,504 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149926
Numer CAS: 16788-57-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric) Min. 99.0 %
pH (5 %) 9.2 - 9.4
Solution in water Passes test
Cl (Chloride) Max. 0.001 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.005 %
Total N (Nitrogen) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
As (Arsenic) Max. 0.00005 %
Cu (Copper) Max. 0.0003 %
Fe (Iron) Max. 0.0005 %
Na (Sodium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 0.001 %