Drukuj
wodorofosforan dipotasu trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP5504-1KGEA 1110 PLN
SIALP5504-1KG PFIZP-5504 SIALP5504-500G SIALP5504-5KG SIALP5504-10KG
wodorofosforan dipotasu trihydrat, Sigma-Aldrich®
wodorofosforan dipotasu trihydrat
Formuła: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228,22 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼340 °C (1013 hPa)
Gęstość: 2,504 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149926
Numer CAS: 16788-57-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5