Drukuj
chlorek magnezu heksahydrat 99.0-102.0%, Electran dla biologii molekularnej
Dostawca: VWR Chemicals
436992SEA 0 PLN
436992S 436994U
chlorek magnezu heksahydrat 99.0-102.0%, Electran dla biologii molekularnej
chlorek magnezu heksahydrat
Formuła: MgCl₂·6H₂O
MW: 203,3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 117 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149781
Numer CAS: 7791-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (colour) almost white
Appearance (description) fine-crystalline powder
Assay (complexometric) 99.0 - 102.0 %
pH-value (5 %; water) 5.0 - 6.5
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Fe (Iron) Max. 0.0005 %
DNases (Exo- and endonucleases) non detectable
RNases non detectable
Proteases non detectable