Drukuj
siarczan (VI) magnezu heptahydrat, Electran dla biologii molekularnej
437044KEA 0 PLN
437044K
siarczan (VI) magnezu heptahydrat, Electran dla biologii molekularnej
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
Formuła: MgSO₄·7H₂O
MW: 246,48 g/mol
Temp. topnienia: 1124 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149785
Numer CAS: 10034-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 13,05715