heptamolibdenian amonu tetrahydrat, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
21276.185EA
653
PLN
21276.185
21276.260
21276.460
21276.298
heptamolibdenian amonu tetrahydrat, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
heptamolibdenian amonu tetrahydrat
Formuła:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O MW: 1235,86 g/mol Gęstość: 2,498 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167059 Numer CAS: 12054-85-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-722-4 Klasyfikacja Merck : 13,00536 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated as MoO3) | 81.0 - 83.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Mg and alkaline earth metals | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 0.05 % |
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) | Max. 5 ppm |
PO4 + AsO4 + SiO4 (as SiO2) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 100 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 50 ppm |
Na (Sodium) | Max. 100 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |