Samarium tribromide hexahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
14603.14EA
751
PLN
14603.14
14603.22
Samarium tribromide hexahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Samarium tribromide hexahydrate
Formuła:
Br₃Sm·6H₂O MW: 498,16 g/mol Temp. topnienia: >640 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00192430 Numer CAS: 13517-12-9 Numer WE (dawny EINECS): 237-347-4 |