Drukuj
chlorek lantanu (III) heptahydrat ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
A15575.22EA 318 PLN InStock
A15575.22 A15575.0E A15575.36
chlorek lantanu (III) heptahydrat ≥99%
chlorek lantanu (III) heptahydrat
Formuła: LaCl₃·7H₂O
MW: 371,37 g/mol
Temp. Wrzenia: ? 860 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149756
Numer CAS: 10025-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-237-5
Jednostka: 0000