siarczan miedzi (II) pentahydrat 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
23174.233EA
241
PLN
23174.233
23174.460
23174.360
23174.290
siarczan miedzi (II) pentahydrat 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
siarczan miedzi (II) pentahydrat
Formuła:
CuSO₄·5H₂O MW: 249,69 g/mol Gęstość: 2,284 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149681 Numer CAS: 7758-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6 Jednostka: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119520566-40 Klasyfikacja Merck : 13,02682 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 102.0 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |
K (Potassium) | Max. 10 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 50 ppm |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 50 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.03 % |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |