Order Entry
Iridium(III) chloride trihydrate (53 - 56% Ir)
Iridium(III) chloride trihydrate (53 - 56% Ir)
Certyfikaty
undefined
Iridium(III) chloride trihydrate (53 - 56% Ir)
Wyniki testu specyfikacji
  • Appearance:
    Green to black Crystals
  • Assay:
    53 to 56 % (Ir)
Wyniki testu specyfikacji
Powiązane informacje
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • ACRO195500010
    195500010
    Glass bottle for solids
    1 g
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 2 630 zł
    2 630 zł
    1 * 1 g
       2 630 zł
    Supplier Article Number: 195500010
    Local Article Number: ACRO195500010
  • ACRO195500050
    195500050
    Glass bottle for solids
    5 g
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 12 110 zł
    12 110 zł
    1 * 5 g
       12 110 zł
    Supplier Article Number: 195500050
    Local Article Number: ACRO195500050
  • ACRO195500250
    195500250
    Glass bottle
    25 g
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 46 500 zł
    46 500 zł
    1 * 25 g
       46 500 zł
    Supplier Article Number: 195500250
    Local Article Number: ACRO195500250