Chcesz zalogować się jeszcze raz?
L-Histidine, high purity grade
Dostawca: VWR Chemicals
Formuła: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Temp. topnienia: 272 – 273 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
MDL Number: MFCD00064315
Numer CAS: 71-00-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-745-3
Jednostka: 0000
Merck Index: 13,04741
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
Wyniki testów specyfikacyjnych
Arsenic <1.5 ppm
Chloride <0.05%
Heavy Metals <0.0015%
Iron <0.003%
Loss on Drying <0.2%
Purity (Dry Basis) 98.5 – 101.5%
Residue after Ignition <0.2%
Specific Rotation 12.4 – 14°
Sulphate <0.03%
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Plastic bottle 1 kg 1B1164-1KG
Plastic bottle 500 g 1B1164-500G
Plastic bottle 100 g 1B1164-100G
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość