Chcesz zalogować się jeszcze raz?
L(+)-histydyna, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Formuła: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Temp. topnienia: 272…273 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
MDL Number: MFCD00064315
Numer CAS: 71-00-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-745-3
Jednostka: 0000
Merck Index: 13,04741
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Plastic bottle for solids 25 g 24581.134
Otrzymasz zniżkę, jeśli zamówisz 6 lub więcej. Zaloguj się po więcej szczegółów.
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość