Chcesz zalogować się jeszcze raz?
L(+)-histydyna (not of animal origin) cell culture tested
Dostawca: SIGMA CHEMIE (PART OF SAF )
Meets EP, USP testing specifications
Formuła: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Temp. topnienia: 272 - 273 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
MDL Number: MFCD00064315
Numer CAS: 71-00-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (Colour) Colourless
Solubility (Turbidity)-0,5 g to 10 ml, H₂O Clear
Identity by IR Conforms to Structure
Specific Rotation C = 11, 6 M HCl, 20 °C/EP 12,0 – 12,8
Specific Rotation C = 11, 6 M HCl, 25 °C/USP 12,6 – 14,0
Chloride (Cl) ≤ 0,020%
Ammonium ≤ 0,02 %
Sulfate ≤ 0,020%
Iron (Fe) ≤ 10 ppm
Heavy Metals ≤ 10 ppm
Arsenic (As) ≤ 1 ppm
Loss on Drying 0,20%
Residue on ignition (Ash) 0,10%
Ninhydrin-Positive Substances other amino acids Conforms
pH 2% in H₂O 7,0 – 8,5
Assay (Dry Basis) 98,5 – 101,0%
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g SAFSH6034-100G
10 mg SAFSH6034-10MG
1 kg SAFSH6034-1KG
25 g SAFSH6034-25G
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość