Chcesz zalogować się jeszcze raz?
L(+)-histydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Sigma-Aldrich
Formuła: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Temp. topnienia: 272…273 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064315
Numer CAS: 71-00-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-745-3
Klasyfikacja Merck : 13,04741
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g SIALH8000-100G
10 g SIALH8000-10G
1 kg SIALH8000-1KG
25 g SIALH8000-25G
500 g SIALH8000-500G
5 g SIALH8000-5G
5 kg SIALH8000-5KG
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość