Chcesz zalogować się jeszcze raz?
D-(+)-Tryptofan ≥99%, proszek
Dostawca: MP Biomedicals
D-Tryptophan is an amino acid and a unnatural isomer of tryptophan.
Soluble in water or hot alcohol. Also soluble in 0,5 M Hydrochloric Acid (50 mg plus 1 ml 0,5 M HCl) giving clear to slightly hazy solution.
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Temp. topnienia: 280 - 283 °C
MDL Number: MFCD00005647
Numer CAS: 153-94-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-819-9
Merck Index: 14,09797
Wyniki testów specyfikacyjnych
Synonyms D-2-Amino-3-indolepropionic acid; (R)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid; D-α-Amino-3-indolepropionic acid; D-2-Amino-3(3-indolyl)propionic acid
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C), protect from light
Optical Rotation 33 ±5° (c=1, water)
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle for solids 1 g ICNA0210314401
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość