Chcesz zalogować się jeszcze raz?
L(-)-tryptofan ≥99%, proszek
Dostawca: MP Biomedicals
L-Tryptophan is an amino acid precursor of serotonin and melatonin.
Chloride ≤0,05%
sulphate ≤0,03%
Iron ≤0,003%
It is used as a precursor to niacin, indole alkaloids and serotonin. It acts as an important intrinsic fluorescent probe, which finds to estimate the nature of microenvironment of the tryptophan.
It is used as a precursor to niacin, indole alkaloids and serotonin. It acts as an important intrinsic fluorescent probe, which finds to estimate the nature of microenvironment of the tryptophan.
Soluble in 1N HCl (10 mg/ml - clear, colourless solution).
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Temp. topnienia: 290 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064340
Numer CAS: 73-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-795-6
Klasyfikacja Merck : 12,09929
Wyniki testów specyfikacyjnych
Synonyms L-2-amino-3-indolepropionic acid; Trp; W; (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Heavy Metals ≤0,0015%
Moisture Content ≤0,3%
Optical Rotation −30° ±10° (c=1, water)
pH 5,5 - 7,0 (1% aq soln)
Residue on Ignition ≤0,1%
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle for solids 25 g ICNA0210315125
Glass bottle for solids 5 g ICNA0210315105
Glass bottle for solids 100 g ICNA0210315180
Glass bottle for solids 1 kg ICNA0210315191
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość