Drukuj
L(-)-tryptofan
ROTH4858.1EA 0 PLN
ROTH4858.1 ROTH4858.3 ROTH4858.2
L(-)-tryptofan
L(-)-tryptofan
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Temp. topnienia: 290 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064340
Numer CAS: 73-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-795-6
Klasyfikacja Merck : 12,09929