Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

L(-)-tryptofan

Dostawca: FLUKA (PART OF SAF )



Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Temp. topnienia: 290 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
MDL Number: MFCD00064340
Numer CAS: 73-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-795-6
Merck Index: 12,09929

 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g SAFF93660-100G
1 kg SAFF93660-1KG
25 g SAFS93660-0025
25 g SAFF93660-25G
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość
 

Nowy wygląd i odnowione zobowiązanie

Znajome funkcje i zasoby zoptymalizowane dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firmy Avantor®. Nasza nowa marka symbolizuje elastyczność i zdolność do dostosowywania produktów do potrzeb klienta.

WIĘCEJ INFORMACJI ROZPOCZNIJ ZAKUPY