Chcesz zalogować się jeszcze raz?
5-Hydroksy-tryptofan ≥99%
Dostawca: Acros Organics
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Temp. topnienia: 270°C (D)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 4350-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-411-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04895
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige to light grey Powder
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 25 g ACRO148290250
Glass bottle for solids 1 g ACRO148290010
Glass bottle for solids 5 g ACRO148290050
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość