Drukuj
Kwas (R)-(-)-hydrotropowy 99%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO264662500EA 378 PLN
ACRO264662500
Kwas (R)-(-)-hydrotropowy 99%
Kwas (R)-(-)-hydrotropowy
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 115 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 29…32 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063140
Numer CAS: 7782-26-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to yellow to light brown Crystals or needles or low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -75° to -82° (20°C, 589 nm) (c=1.5, EtOH)