Drukuj
Kwas (R)-(-)-hydrotropowy ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A17639.03EA 1580 PLN
A17639.03 A17639.01
Kwas (R)-(-)-hydrotropowy ≥97%
Kwas (R)-(-)-hydrotropowy
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 264…266 °C
Temp. topnienia: 32…34 °C
Gęstość: 1,100
Temp. Zapłonu: 148 °C (298 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063140
Numer CAS: 7782-26-5