Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
Kwas (S)-(+)-2-fenylomasłowy ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Purity: 99%
CAS No.: 4286-15-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5150
Boiling Point: 270-272°
Beilstein Reference: 2045208
Optical Rotation: +100° (c=5 in toluene)
MDL No.: MFCD00063164
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Numer CAS: 4286-15-1
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L12754.03
5 g L12754.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 164.20
CAS No. 4286-15-1
Czystość 99%
Refractive index 1.5150
Flash point >110°(230°F)
Boiling point 270-272°
Molecular formula C10H12O2
MDL No. MFCD00063164
Optical rotation +100° (c=5 in toluene)
Beilstein reference 2045208
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość