Chcesz zalogować się jeszcze raz?
(S)-(+)-Hydratropic acid ≥99%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 115°C (1mmHg)
Temp. topnienia: 29°C - 32°C
Gęstość: 1,1
Temp. Zapłonu: >110°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
MDL Number: MFCD00063139
Numer CAS: 7782-24-3
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Low melting solid
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 1 g ACRO264650010
Glass bottle for solids 250 mg ACRO264652500
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Density 1.1
Melting point 29°C - 32°C
Flash point >110°C
Boiling point 115°C (1mmHg)
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping