Chcesz zalogować się jeszcze raz?
(S)-(+)-Hydratropic acid ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 264…266 °C
Temp. topnienia: 30…34 °C
Gęstość: 1,100
Temp. Zapłonu: 148 °C (298 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063139
Numer CAS: 7782-24-3
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L08802.03
250 mg L08802.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 30-34°
Formula weight 150.18
CAS No. 7782-24-3
Czystość 97%
Flash point 148°(298°F)
Molecular formula C9H10O2
MDL No. MFCD00063139
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość