Chcesz zalogować się jeszcze raz?
D(+)-Tyrozyna ≥98%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
Formuła: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Temp. topnienia: 310°C - 314°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
MDL Number: MFCD00063073
Numer CAS: 556-02-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-112-6
Merck Index: 12,09970
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 10 g ACRO226910100
Glass bottle for solids 2,5 g ACRO226910025
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 310°C - 314°C
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość