Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
D(+)-Tyrozyna ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Purity: 99%
CAS No.: 556-02-5
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: 310-314°
Beilstein Reference: 2212157
Merck Reference: 14,9839
Optical Rotation: +11° (c=4 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00063073
Formuła: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Temp. Wrzenia: 351 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 285 °C
MDL Number: MFCD00063073
Numer CAS: 556-02-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-112-6
Merck Index: 12,09970
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g A17709.03
25 g A17709.14
5 g A17709.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 310-314°
Formula weight 181.19
CAS No. 556-02-5
Czystość 99%
Molecular formula C9H11NO3
MDL No. MFCD00063073
Optical rotation +11° (c=4 in 1N HCl)
Merck reference 14,9839
Beilstein reference 2212157
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość