Drukuj
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L18880.06EA 4460 PLN
L18880.06 L18880.03 L18880.MD
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol ≥99%
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol
Formuła: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 108…109 °C
Gęstość: 0,891
Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00211237
Numer CAS: 42969-65-3
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II