Drukuj
Nona-1,8-diyn, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL161306-10GEA 879 PLN
SIAL161306-10G
Nona-1,8-diyn, Sigma-Aldrich®
Nona-1,8-diyn
Formuła: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Temp. Wrzenia: 162 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –27,3 °C
Gęstość: 0,8158 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008581
Numer CAS: 2396-65-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-254-0
Jednostka: 3295
ADR: 3,III