Drukuj
Tlenek propylenu ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-Tlenek propylenu(±)-Metylooksiran
30765.L7EA 1720 PLN
30765.L7 30765.AE 30765.K2
Tlenek propylenu ≥99%
Tlenek propylenu
Formuła: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 34…35 °C
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 0,83
Temp. Zapłonu: –37 °C (–35 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005126
Numer CAS: 75-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-879-2
Jednostka: 1280
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 12,08041
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg