Drukuj
Tlenek propylenu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-Tlenek propylenu(±)-Metylooksiran
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07027.0100EA 134 PLN
8.07027.1001 8.07027.0100 8.07027.1000 8.07027.9999
Tlenek propylenu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Tlenek propylenu
Formuła: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 34,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005126
Numer CAS: 75-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-879-2
Jednostka: 1280
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 12,08041
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 405 g/l (20 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 58.07 g/mol
Boiling Point 34.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 585 hPa (20 °C)
Flash Point -37 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 36 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane
Hill Formula C3H6O