Drukuj
Tlenek propylenu ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-Tlenek propylenu(±)-Metylooksiran
27165.295EA 306 PLN
27165.295
Tlenek propylenu ≥99%, TECHNICAL
Tlenek propylenu
Formuła: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 34,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005126
Numer CAS: 75-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-879-2
Jednostka: 1280
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 12,08041
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %