Drukuj
Formamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALF9037-100MLEA 572 PLN
SIALF9037-100ML
Formamid, Sigma-Aldrich®
Formamid
Formuła: HCONH₂
MW: 45,04 g/mol
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2 °C
Gęstość: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007941
Numer CAS: 75-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-842-0
Klasyfikacja Merck : 13,04261
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/02/2302502.jpg