Drukuj
Octan etylu ≥99.8%, PESTINORM® for capillary GC analysis
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83963.320EA 431 PLN
83963.320
Octan etylu ≥99.8%, PESTINORM® for capillary GC analysis
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 77,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0005 %
Water Max. 0.05 %
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/l
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) Max. 5 ng/l
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation